認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
形状
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
テクニック
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
ボトルの最大容量
(125 mL)
ボトルの容量
100 mL , filling volume
pH
7.3
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
適合性
Escherichia coli
enterobacteriaceae
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
資料
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.