認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質水準
詳細
For the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
無菌性
sterile; autoclaved
形状
liquid (ready-to-use)
シェルフライフ
6 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
box of 100 tubes
single packed of (9 ml in 17 ml tube with red cap)
チューブ容量
17 mL
9 mL , filling volume
pH
7.1
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
保管温度
2-25°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
資料
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Merckによるさまざまな容量の無菌培地に対する直接法医薬品および化粧品業界へのソリューション