Merck
1.46153
Millipore
TSA Cont. + Penase+LTHTh-ICR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
物質
polystyrene plate
品質水準
認証
EP
USP
無菌性
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
フォーム
solid
特徴
2D bar code
ready-to-use
D
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
アプリケーション
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
保管温度
20-25°C
適合性
bacteria
molds
yeasts
法的情報
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC