安全性情報
14-1109
Sigma-Aldrich
ヒト組換えヒストン H2A.Z
Human recombinant histone H2A.Z expressed in E Coli & purified by Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) & verified mass spectrometry.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>98% (SDS-PAGE)
濃度
1.0 μg/μL
テクニック
activity assay: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
ヒストン変異体 H2A.Z は、進化的に保存されたヒストン変異体で、計算上の分子量は 13.5 kDa です。この変異体は、ヌクレオソームのサブセットにおいて従来のヒストン H2A に取って代わるものです。ヌクレオソームはクロマチンの基本単位であり、コアヒストン H2A、H2B、H3、H4 の八量体を包む 147 塩基対の DNA から構成されています。ヒストン変異体 H2AZ は、クロマチン機能の重要な制御因子として登場し、哺乳類の発生過程で重要な役割を果たしています。H2A.Z は転写制御、アンチサイレンシング、サイレンシング、ゲノムの安定性に関与しています。
大腸菌で発現させ、高速タンパク質液体クロマトグラフィー(FPLC)で精製した全長ヒト組み換え H2A.Z。
アプリケーション
in vitro クロマチンアセンブリーおよび酵素活性アッセイに適しています。
物理的形状
20mM Tris-Cl pH7.6、1mM EDTA、0.15M NaCl、10% グリセロール、0.5mM PMSF、1mM DTT を含むバッファー中の組み換えタンパク質。
保管および安定性
受領日から1年間、-80ºCで保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
14-1109:
試験成績書(COA)