Merck
1.17159
Millipore
MAS-100 Iso NT® IP54 Kit
for use with MAS-100 Iso NT®, to protect the input side of air samplers from dust and water sprays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NA.74
物質
aluminum covering
認証
non-compendial
特徴
installed
包装
pkg of 1 kit
アプリケーション
air monitoring
pharmaceutical
適合性
for use with MAS-100 Iso NT®
保管温度
no temp limit
詳細
IP54 Kit is an additional accessory designed to be specifically used for MAS-100 ISO NT® air sampler. The MAS-100 ISO NT® is used for microbial monitoring at fixed sampling locations in isolators. The kit is to protect the input side of air samplers from dust and indirect water sprays.
アプリケーション
MAS-100 ISO NT® IP54 Kit is an additional accessory used in protecting the instrument from dust and indirect water sprays. The MAS-100 ISO NT® is extensively used in Pharmaceutical applications.
法的情報
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
最も厳しい要求が課される製造現場において、私たちの微生物エアーモニタリングシステムは、非常に高い精度でアイソレーターやRABSにおいて空中浮遊菌をサンプリングおよびモニタリングすることができます。