Merck
1.16869
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 25-4, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Superspher®
特徴
endcapped
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
カラムL × 内径
2.5 cm × 4 mm
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
4 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
HPLC cartridge
アナリシスノート
Pressure: ≤ 15 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 50000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 6.0
法的情報
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany