Merck
1.12668
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
別名:
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
テクニック
HPTLC: suitable
層厚
200 μm
プレートL × W
10 cm × 10 cm
粒径
5-6 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
保管温度
2-30°C
詳細
25 Glass plates 10 x 10 cm
アプリケーション
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
関連事項
Replaces: 12668-5; 12668