主要文書
1.07281
Supelco
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for inorganic trace analysis
pH
3.7 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2