Merck
1.04233
Millipore
Glycylglycine
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
別名:
Glycylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O3
CAS番号:
分子量:
132.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
209-127-8
アッセイ
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
形状
solid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI Key
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
詳細
buffer substance
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Glycine: ≤ 0.15 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3