Merck
1.02103
Supelco
Calcium lactate
for soil tests
別名:
Calcium lactate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
248-953-3
品質水準
自己発火温度
610 °C
有効性
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
溶解性
50 g/L
かさ密度
300‑500 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI Key
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
詳細
(土壌分析用)
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance)≥ 98 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)6 - 7K (Potassium)≤ 0.01 %Phosphate (PO₄)≤ 0.002 %Water (according to Karl Fischer)22 - 30 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
LUFAに類似したCAL緩衝液で抽出後の比濁測定
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.