09-823
Anti-JMJD1A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 3A, testis-specific protein A, jumonji domain containing 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 2A, jumonji domain containing 1, Jumonji domain-containing protein 1A, JmjC domain-containing histone demet
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
テクニック
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM3A(55818)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン修飾タンパク質
Western Blot Analysis: A representitive lot of this antibody detected JMJD1A in mouse ESC chromatin extract.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1A on 10 µg of HEK293 nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HEK293 nuclear extract.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-823:
試験成績書(COA)