07-2276-I
Anti-mSin1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1, mSin1
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPKAP1(79109)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
神経シグナリング
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mSin1 in 10 µg of A431 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2276-I:
試験成績書(COA)