07-1802
Anti-TAF3 Antibody
serum, from rabbit
別名:
Transcription initiation factor TFIID subunit 3, 140 kDa TATA box-binding protein-associated factor, TBP-associated factor 3
Transcription initiation factor TFIID 140 kDa subunit, TAF(II)140, TAF140, TAF140, TAFII140
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque, guinea pig, human
テクニック
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAF3(83860)
mouse ... Taf3(209361)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF3 in 500 µg of C2C12 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
C2C12 cell lysate.
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-1802:
試験成績書(COA)