安全性情報
07-1596
Sigma-Aldrich
抗SIRT3(CT)抗体
from rabbit
別名:
SIR2-like protein 3 , mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-like 3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT3(23410)
mouse ... Sirt3(64384)
詳細
SIRT3は、酵母Sir2タンパク質のホモログであるクラスIサーチュインタンパク質ファミリーのメンバーです。サーチュインファミリーのメンバーは、サーチュインコアドメインが特徴であり、4つのクラスに分類されます。SIRT3はミトコンドリアに存在し、代謝過程の調節に関与しています。内因性SIRT3は、ミトコンドリアマトリックスに存在する可溶性タンパク質です。培養細胞でSirt3を過剰発現させると、呼吸が増加し、活性酸素種の産生が減少します。絶食は、白色および褐色脂肪組織におけるSirt3発現を増加させます。 長いタイプのSIRT3は核内に存在し、ヒストン脱アセチル化酵素活性を示します。SIRT3は、核因子Ku-70の脱アセチル化によるストレス媒介細胞死から心筋細胞を保護します。
特異性
この抗体は、SIRT3を認識します。 このタンパク質の内因性濃度は細胞株によって異なります。このタンパク質は、RAW264.7細胞およびC2C12細胞では容易に検出されましたが、HeLa細胞ではわずかしか検出されず、Jurkat細胞、HEK293細胞、PC3細胞では検出されませんでした。
他の種ではテストしていません。
免疫原
エピトープ:C末端
免疫原は、ヒトSIRT3のC末端領域に相当するペプチドです。
アプリケーション
ELISA:
この抗体は、外部のラボによって、ELISA(1:1000)に適していることが示されています。
免疫組織染色:
この抗体は、外部のラボによって、ヒト肝細胞癌組織を用いた組織染色(1:50 – 1:100)に適していることが示されています。
抗SIRT3(C末端)抗体は、SIRT3(C末端)、別名サーチュイン3を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、WB、ELISA、IHCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン修飾タンパク質
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:250で使用、10 µgのC2C12ライセート中のSIRT3を検出できます。
ターゲットの説明
44 kDa
物理的形状
0.09% NaN3を含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
フォーマット:精製
精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から6か月間安定です。長期保存には、-20ºCで保存してください。取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
C2C12細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1596:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Mar Blanquer-Rosselló et al.
Journal of cellular biochemistry, 114(12), 2785-2794 (2013-07-10)
Xanthohumol (XN) and 8-prenylnaringenin (8PN) are hop (Humulus lupulus L.) polyphenols studied for their chemopreventive effects on certain cancer types. The breast cancer line MCF-7 was treated with doses ranging from 0.001 to 20 µM of XN or 8PN in
Rebecca K Bubenheimer et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 73-73 (2016-04-06)
Gut inflammation contributes to the development of gut motility disorders in part by disrupting the function and survival of enteric neurons through mechanisms that involve oxidative stress. How enteric neurons regulate oxidative stress is still poorly understood. Importantly, how neuron
Jinrong Fu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(29), 24460-24472 (2012-06-01)
Huntington disease (HD) is an inherited neurodegenerative disorder caused by an abnormal polyglutamine expansion in the protein Huntingtin (Htt). Currently, no cure is available for HD. The mechanisms by which mutant Htt causes neuronal dysfunction and degeneration remain to be
Timothy C Kenny et al.
Cell reports, 27(8), 2292-2303 (2019-05-23)
Moderate mitochondrial stress can lead to persistent activation of cytoprotective mechanisms - a phenomenon termed mitohormesis. Here, we show that mitohormesis primes a subpopulation of cancer cells to basally upregulate mitochondrial stress responses, such as the mitochondrial unfolded protein response (UPRmt)
Dong-Jie Li et al.
British journal of pharmacology, 176(22), 4388-4401 (2018-10-03)
PDGF-BB is an angiogenic factor involved in cardiovascular diseases. Here, we investigated the possible effects of activation of the nicotinic ACh receptor α7 subtype (α7nAChR) on PDGF-BB-induced proliferation and migration in vascular smooth muscle cells (VSMCs). PNU-282987, a selective α7nAChR