精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
horse, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer331)
遺伝子情報
bovine ... Ndrg3(514399)
chimpanzee ... Ndrg3(735544)
human ... NDRG3(57446)
mouse ... Ndrg3(29812)
rat ... Ndrg3(296318)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
発生シグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected NDRG3 on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1521:
試験成績書(COA)