07-104
Anti-IGF2 mRNA-binding protein 3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
IGF II mRNA binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KH domain-containing protein overexpressed in cancer, VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRN
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, canine
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGF2BP3(10643)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
成長因子及び受容体
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP.
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGF2 mRNA-binding protein 3 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Hek293 cell lysate
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-104:
試験成績書(COA)