安全性情報
07-100
Sigma-Aldrich
Anti-Nckβ Antibody
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCK2(8440)
特異性
Nckβ
免疫原
マウスNckβ (EAPSFLSLRRGTALSN)のアミノ酸175~190に対応するペプチド
アプリケーション
Anti-Nckβ Antibodyは、Nckβの検出を目的としてIP、WBで使用できることが検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
品質
通常、マウステストと脾臓ホモジネートにイムノブロッティングを適用して評価されます。
ターゲットの説明
47kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の0.15 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Ling et al.
The Journal of biological chemistry, 276(22), 18908-18914 (2001-03-30)
Hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1), a mammalian Ste20-related serine/threonine protein kinase, is a hematopoietic-specific upstream activator of the c-Jun N-terminal kinase. Here, we provide evidence to demonstrate the involvement of HPK1 in T cell receptor (TCR) signaling. HPK1 was activated
Derek L Clouthier et al.
Molecular and cellular biology, 35(9), 1573-1587 (2015-02-19)
Development of the cardiovascular system is critically dependent on the ability of endothelial cells (ECs) to reorganize their intracellular actin architecture to facilitate migration, adhesion, and morphogenesis. Nck family cytoskeletal adaptors function as key mediators of actin dynamics in numerous
Matthew Oser et al.
Journal of cell science, 123(Pt 21), 3662-3673 (2010-10-26)
Invadopodia are matrix-degrading membrane protrusions in invasive carcinoma cells enriched in proteins that regulate actin polymerization. The on-off regulatory switch that initiates actin polymerization in invadopodia requires phosphorylation of tyrosine residues 421, 466, and 482 on cortactin. However, it is
Lisa Buvall et al.
Nature communications, 4, 2863-2863 (2013-11-30)
The ubiquitously expressed adapter proteins Nck1/2 interact with a multitude of effector molecules to regulate diverse cellular functions including cytoskeletal dynamics. Here we show that Nck1, but not Nck2, is a substrate of c-Cbl-mediated ubiquitination. We uncover lysine 178 in
Barbara Calabrese et al.
Nature communications, 13(1), 6037-6037 (2022-10-14)
During early ischemic brain injury, glutamate receptor hyperactivation mediates neuronal death via osmotic cell swelling. Here we show that ischemia and excess NMDA receptor activation cause actin to rapidly and extensively reorganize within the somatodendritic compartment. Normally, F-actin is concentrated