精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pLys26)
遺伝子情報
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
品質
Western Blot Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Colcemid treated HeLa acid extract
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1372:
試験成績書(COA)