安全性情報
06-1304
Sigma-Aldrich
Anti-SETD8 (hPR-SET7) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone-lysine N-methyltransferase SETD8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SETD8(387893)
詳細
N-lysine methyltransferase KMT5A(UniProt: Q9NQR1; 別名EC: 2.1.1.43、H4-K20-HMTase KMT5A、ヒストン-リシンN-メチルトランスフェラーゼKMT5A、リシン N-メチルトランスフェラーゼ 5A、リシン特異性メチラーゼ 5A、タンパク質07含有PR/SETドメイン、PR-Set7、PR/SET07、タンパク質08含有SETドメイン)はKMT5A(別名:PRSET7、SET07、SET8、SETD8)遺伝子(遺伝子ID:387893)によってコードされています。SETD8 (hPR-SET7) は、ヒストンH4(H4K20me1)のリシン20に1つのメチル基を付加するヒストンメチルトランスフェラーゼです。H4K20me1は有糸分裂の過程で濃縮されるため、後生的転写抑制を特異的に示す指標となります。SETD8はG1相の持続中は検出されません。SETD8は最初はSからG2相にかけて検出され、有糸分裂中にピークに達します。SETD8は主としてユークロマチン領域で機能し、ユークロマチン遺伝子を沈黙される中心的な役割を果たします。SETD8は細胞増殖のために必要ですが、その理由として有糸分裂の過程でDNAの高次構造を維持すること、および染色体凝縮と正常な細胞質分裂への寄与などが考えられています。また、リシン382におけるp53/TP53のモノメチル化を仲介するという報告もあり、これによりp53/TP53をターゲットとする遺伝子が抑制されます。SETD8はアミノ酸257-378にSETドメインを持ち、酵素活動の活性点がこの領域に含まれています。このメチルトランスフェラーゼ活性を実現するためには、SETドメインの上流および下流側配列も必要とされます。選択的スプライシングによって生じる2種のSETD8アイソフォームが報告されています。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、N-リシンメチルトランスフェラーゼKMT5A(PR-SET7)を検出します。
免疫原
ヒトSETD8 (hPR-SET7)に相当するGSTタグ付き組み換えタンパク質。
アプリケーション
Anti-SETD8 (hPR-SET7) AntibodyはSETD8 (hPR-SET7)を検出するためのウサギポリクロナール抗体(別名:ヒストンリシンNメチルトランスファーゼSETD8)であり &WBで検証されています。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa細胞核抽出物へウェスタンブロットを使用して評価されています。
ウェスタンブロッティング分析:この抗体を0.05 µg/mL使用して、HeLa細胞核抽出物中のSETD8 (hPR-SET7)を検出しました。
ターゲットの説明
約43 kDa
関連事項
先発品:07-316
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン、0.150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー(pH 7.4)中の精製ウサギポリクローナル。
アフィニティー精製
保管および安定性
受領日から1年間、2~8°Cで保存できます。
アナリシスノート
対照
HeLa核抽出物
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1304:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mai Nagasaka et al.
Scientific reports, 13(1), 22877-22877 (2023-12-22)
Transforming growth factor β (TGF-β) is a multifunctional cytokine that induces a diverse set of cellular processes principally through Smad-dependent transcription. Transcriptional responses induced by Smads are tightly regulated by Smad cofactors and histone modifications; however, the underlying mechanisms have
Aja Aravamudhan et al.
Physiological reports, 12(7), e15999-e15999 (2024-04-13)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) causes pulmonary vascular remodeling, increasing pulmonary vascular resistance (PVR) and leading to right heart failure and death. Matrix stiffening early in the disease promotes remodeling in pulmonary artery smooth muscle cells (PASMCs), contributing to PAH pathogenesis.
Chieh-Tien Shih et al.
Aging cell, 16(4), 797-813 (2017-05-18)
Cellular senescence is a permanent proliferative arrest triggered by genome instability or aberrant growth stresses, acting as a protective or even tumor-suppressive mechanism. While several key aspects of gene regulation have been known to program this cessation of cell growth
Kohei Nukina et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 23(3), 200-213 (2018-02-10)
CRL4Cdt2 ubiquitin ligase plays an important role maintaining genome integrity during the cell cycle. A recent report suggested that Cdk1 negatively regulates CRL4Cdt2 activity through phosphorylation of its receptor, Cdt2, but the involvement of phosphorylation remains unclear. To address this
Neysha Tirado-Class et al.
Life science alliance, 7(1) (2023-11-09)
DDB1- and CUL4-associated factors (DCAFs) CDT2 and DCAF14 are substrate receptors for Cullin4-RING E3 ubiquitin ligase (CRL4) complexes. CDT2 is responsible for PCNA-coupled proteolysis of substrates CDT1, p21, and SET8 during S-phase of cell cycle. DCAF14 functions at stalled replication