06-1289
Anti-Cyclin T1 Antibody
serum, from sheep
別名:
CDK9-associated C-type protein, Human immunodeficiency virus-1 expression, cyclin C-related protein, cyclin T1, cyclin T1b, human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) expression (elevated) 1, subunit of positive elongation transcription factor b
About This Item
由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCNT1(904)
mouse ... Ccnt1(12455)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
品質
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Cyclin T1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa cell lysate
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-1289:
試験成績書(COA)