安全性情報
05-1583
Sigma-Aldrich
Anti-PRL-2 Antibody, clone 42
clone 42, from mouse
別名:
Protein-tyrosine phosphatase 4a2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2, phosphatase of regenerating liver 2, protein tyrosine phosphatase IVA, protein tyrosine phosphatase IVA2, protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
42, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTP4A2(8073)
詳細
PRL-2は、独特なprotein-tyrosine phosphatase(PTP)ファミリーの一部である3つのメンバー(PRL-1、PRL-2、PRL-3)のうちの1つです。PTPは細胞シグナル伝達分子で、さまざまな細胞プロセスにおいて調節的役割を果たしています。このクラスのPTPには、1つのprotein tyrosine phosphatase触媒ドメインと1つの特徴的なC末端プレニル化モチーフが含まれています。このPTPは、そのC末端プレニル化により血漿とエンドソーム膜と主に結合することが確認されています。このPTPは、Rab geranylgeranyltransferase II(βGGT II)のβサブユニットと相互作用することが知られているため、GGT II活性の調節因子として機能する可能性があります。哺乳類細胞におけるこの遺伝子の過剰発現は、表現型の変化をもたらし、ヌードマウスにおいて腫瘍増殖を引き起こすため、腫瘍発生における役割が示唆されます。2つの異なるアイソフォームをコードするオルタナティブスプライシングを受けた転写物バリアントが報告されています
特異性
この抗体は PRL-2.を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
マウスPRL-2に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色:
独立した研究所において、IHにこの抗体を使用しています
免疫沈降:
この抗体を、独立した研究所がIPにおいて使用しました。
抗PRL-2抗体、クローン42は、PRL-2のレベルを検出し、WB、IH、IPにおける使用が発表され、検証されています。&&&
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートにおいてPRL-2を検出できます。
ターゲットの説明
約19 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1583:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noriko Uetani et al.
JCI insight, 2(13) (2017-07-07)
Magnesium (Mg2+) plays pleiotropic roles in cellular biology, and it is essentially required for all living organisms. Although previous studies demonstrated intracellular Mg2+ levels were regulated by the complex of phosphatase of regenerating liver 2 (PRL2) and Mg2+ transporter of
Xinyue Du et al.
Nature communications, 15(1), 881-881 (2024-01-30)
Excessive host immune responses contribute to severe malaria with high mortality. Here, we show that PRL2 in innate immune cells is highly related to experimental malaria disease progression, especially the development of murine severe malaria. In the absence of PRL2
Mathilde Poulet et al.
Communications biology, 3(1), 603-603 (2020-10-25)
Protein tyrosine phosphatases are essential modulators of angiogenesis and have been identified as novel therapeutic targets in cancer and anti-angiogenesis. The roles of atypical Phosphatase of Regenerative Liver (PRL) phosphatases in this context remain poorly understood. Here, we investigate the
Megan Moerdyk-Schauwecker et al.
PloS one, 9(8), e104688-e104688 (2014-08-12)
Virus particles (virions) often contain not only virus-encoded but also host-encoded proteins. Some of these host proteins are enclosed within the virion structure, while others, in the case of enveloped viruses, are embedded in the host-derived membrane. While many of