04-1542
Anti-ETS1 DBD Antibody, clone 1ET 7F2
ascites fluid, clone 1ET 7F2, from mouse
別名:
Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets eryt
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1ET 7F2, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ETS1(2113)
詳細
This family of transcription factors contains 2 main domains; a transactivation domain (TA), and a winged helix-turn-helix DNA-binding domain that recognizes the core consensus DNA sequence GGAA/T of target genes. This DNA-Binding-Domain is highly conserved among ETS family members.
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ETS1 DBD on 10 µg of HL60 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HL60 cell lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
04-1542:
試験成績書(COA)