安全性情報
04-037
Sigma-Aldrich
Anti-RalB Antibody, clone 25
clone 25, Upstate®, from mouse
別名:
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
25, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RALB(5899)
詳細
RalAとRalBはRasファミリーの低分子単量体GTPアーゼであり、Ras依存的なメカニズムで活性化されます。これら2つは高度に相同です(89%)。 RalAは、上皮細胞におけるエクソシストの組立てと極性エキソサイトーシスを促進することにより、接着非依存的な増殖と腫瘍形成に必要です(Cascone, 2008)。RalBは、極性化した細胞の移動中にエクソシストの組立てを促進することにより、転移形成と細胞の生存に必要です(Cascone, 2008)。Ralタンパク質は発がん性Rasの近位エフェクターであり、その活性は特定のがんにおける腫瘍形成を支援するために必要です。Ral GEFを除くすべての既知のRasエフェクターの活性化を欠損させたRas変異体は、トランスフェクトした細胞において依然として浸潤表現型を誘導でき、これらのプロセスにおけるRalの役割が示唆されています。
特異性
この抗体はRalBに特異的で、RalAは検出しません。
その他の動物種はテストしていません。
免疫原
RalBC末端の合成ペプチド
エピトープ:C末端
アプリケーション
この抗RalB抗体クローン25を用いたRalBの検出は、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
HEK293またはNIH/3T3細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、HEK293、NIH/3T3およびラット肝細胞ライセートでRalBを検出できます。
ターゲットの説明
24 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-037:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masayuki Uegaki et al.
Carcinogenesis, 40(12), 1535-1544 (2019-05-07)
RalGTPase-activating protein (RalGAP) is an important negative regulator of small GTPases RalA/B that mediates various oncogenic signaling pathways in various cancers. Although the Ral pathway has been implicated in prostate cancer (PCa) development and progression, the significance of RalGAP in
Genetic Deletion of RALA and RALB Small GTPases Reveals Redundant Functions in Development and Tumorigenesis.
Pascal Peschard,Afshan McCarthy,Val Leblanc-Dominguez,Maggie Yeo,Sabrina Guichard et al.
Current Biology null
Richard R Clough et al.
The Journal of biological chemistry, 277(32), 28972-28980 (2002-05-30)
Ral GTPases may be involved in calcium/calmodulin-mediated intracellular signaling pathways. RalA and RalB are activated by calcium, and RalA binds calmodulin in vitro. It was examined whether RalA can bind calmodulin in vivo, whether RalB can bind calmodulin, and whether
Hua Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(10), 3055-3063 (2020-02-01)
In human cancer cells that harbor mutant KRAS and WT p53 (p53), KRAS contributes to the maintenance of low p53 levels. Moreover, KRAS depletion stabilizes and reactivates p53 and thereby inhibits malignant transformation. However, the mechanism by which KRAS regulates
Sarah R Pollock et al.
PloS one, 14(4), e0214764-e0214764 (2019-04-18)
Healthy mitochondria use an electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane (IMM) to generate energy in the form of ATP. A variety of endogenous and exogenous factors can lead to transient or sustained depolarization of the IMM, including mitochondrial fission