Merck
MATH03871FCA
Matrix Scientific
2-(Bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.96
MDL番号:
Iupac Name
2-(bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/096411.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/096411.html