Merck
MATH03871FBA
Matrix Scientific
(6-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.51
MDL番号:
Iupac Name
(6-(4-hydroxypiperidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15BN2O3.ClH/c14-9-3-5-13(6-4-9)10-2-1-8(7-12-10)11(15)16;/h1-2,7,9,14-16H,3-6H2;1H
InChI Key
OLWXBJKXUBJKBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/150637.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/150637.html