Merck
MAT842227139
Matrix Scientific
3-{[4-(2-Phenylethoxy)benzoyl]amino}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
361.4
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-phenethoxybenzamido)benzoic acid
Inchi Code
1S/C22H19NO4/c24-21(23-19-8-4-7-18(15-19)22(25)26)17-9-11-20(12-10-17)27-14-13-16-5-2-1-3-6-16/h1-12,15H,13-14H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI Key
XRSIHUCLRXODSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/177685.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/177685.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)