Merck
MAT491657041
Matrix Scientific
2-Chloro-6-methylpyridine 1-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.57
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-methylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-5-3-2-4-6(7)8(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
JNSSVMGPTZYYIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/150361.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/150361.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)