Merck
MAT490083004
Matrix Scientific
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.09
MDL番号:
bp
95
密度
1.237
Iupac Name
methyl (2E)-4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c1-10-4(9)2-3-5(6,7)8/h2-3H,1H3
InChI Key
DMMZYYLXAGRBDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/002412.html
Flash Point
32C
Boiling point
95
密度
1.237
MSDS
https://www.matrixscientific.com/002412.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)