Merck
MAT447398287
Matrix Scientific
2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.59
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3NO.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
InChI Key
VAZNZJHMENXJKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/084798.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/084798.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)