Merck
MAT390510716
Matrix Scientific
2,4-Dichloro-6,7-difluoroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.02
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6,7-difluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F2N2/c9-7-3-1-4(11)5(12)2-6(3)13-8(10)14-7/h1-2H
InChI Key
OZRYUGTYKIGKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/099407.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/099407.html