Merck
MAT379362346
Matrix Scientific
3-Cyano-4'-methoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.26
MDL番号:
mp
94-95
Iupac Name
3-(4-methoxybenzoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c1-18-14-7-5-12(6-8-14)15(17)13-4-2-3-11(9-13)10-16/h2-9H,1H3
InChI Key
CWEXKDRORMHULO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/086523.html
Melting Point
94-95
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/086523.html