Merck
MAT379357459
Matrix Scientific
2-Methoxy-5-pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(5-pyrimidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-16-12-3-2-9(4-10(12)7-15)11-5-13-8-14-6-11/h2-8H,1H3
InChI Key
BTQNEGKTJZGCPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/081594.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/081594.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)