Merck
MAT379353912
Matrix Scientific
4-[2-(1-Naphthyloxy)ethyl]piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.82
MDL番号:
Iupac Name
4-[2-(1-naphthyloxy)ethyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO.ClH/c1-2-6-16-15(4-1)5-3-7-17(16)19-13-10-14-8-11-18-12-9-14;/h1-7,14,18H,8-13H2;1H
InChI Key
ZHISEPUEMICUKS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023493.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023493.html