Merck
MAT370174947
Matrix Scientific
1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-5,5-dimethylimidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.72
MDL番号:
mp
122-126
Iupac Name
1-(4-chlorobenzyl)-5,5-dimethyl-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c1-12(2)8-14-11(16)15(12)7-9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI Key
XUDCGBBALDNPIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/076621.html
Melting Point
122-126
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/076621.html