Merck
MAT370169774
Matrix Scientific
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.08
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2F4N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
QEWJTWUFYSMONN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071621.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071621.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)