Merck
MAT369262944
Matrix Scientific
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
Iupac Name
4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-7(8,9)6-2-4-10-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
IEUYVLHLIXKLHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071514.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071514.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)