Merck
MAT364047689
Matrix Scientific
1-Benzyl-piperazine-2-carboxylic acid methylamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.23
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-2-piperazinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c1-14-13(17)12-9-15-7-8-16(12)10-11-5-3-2-4-6-11;;/h2-6,12,15H,7-10H2,1H3,(H,14,17);2*1H
InChI Key
FMIDYDDGZJPDAS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067977.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067977.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)