Merck
MAT333120696
Matrix Scientific
3,5-Dimethyl-4-(phenoxymethyl)isoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-(phenoxymethyl)isoxazole
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-9-12(10(2)15-13-9)8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
USUHCZGGIBTHLA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/065527.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/065527.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)