Merck
MAT333118403
Matrix Scientific
1-Isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.25
MDL番号:
Iupac Name
1-isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-7(2)9-5-3-4-8-6-10/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
UKKBSXMJKOPODB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/063224.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/063224.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)