Merck
MAT333117209
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-3-14-9-7(10(11)12)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
QNWBKBUDIBNWER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/062029.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/062029.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)