Merck
MAT333116649
Matrix Scientific
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.63
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O/c11-10(14)8-6-12-13(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
InChI Key
CMUHIEKMPFWFSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061469.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061469.html