Merck
MAT309668415
Matrix Scientific
4-Methoxy-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.23
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C7H8N4OS/c1-12-6-5-7(10-3-9-6)13-2-4(8)11-5/h2-3,11H,8H2,1H3
InChI Key
MQUIGVVGQMWPHQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058458.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058458.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)