Merck
MAT309668371
Matrix Scientific
N-(2-Furylmethyl)-3-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)-3-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-11(2)13(16-7-3-4-8-16)14(17)15-10-12-6-5-9-18-12/h3-9,11,13H,10H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI Key
CFYUXIPCYMGMMA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058414.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058414.html