Merck
MAT309668369
Matrix Scientific
N-[4-(Diethylamino)benzylidene]-4-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.35
MDL番号:
Iupac Name
N,N-diethyl-4-{(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl}aniline
Inchi Code
1S/C17H19FN2/c1-3-20(4-2)17-11-5-14(6-12-17)13-19-16-9-7-15(18)8-10-16/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b19-13+
InChI Key
FLFSBDVEUBSBRL-CPNJWEJPSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058412.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058412.html