Merck
MAT309668307
Matrix Scientific
Methyl [4-(chlorosulfonyl)phenyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PXQWDWGLZDPBET-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058344.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058344.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)