Merck
MAT309668114
Matrix Scientific
Ethyl 4-hydroxy-2-oxo-1-(prop-2-ynyl)-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-oxo-1-(2-propynyl)-1,2-dihydro[1,8]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H12N2O4/c1-3-8-16-12-9(6-5-7-15-12)11(17)10(13(16)18)14(19)20-4-2/h1,5-7,10H,4,8H2,2H3
InChI Key
DWHPGJORQQYZMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058132.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058132.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)