Merck
MAT309666734
Matrix Scientific
4-Acetylbibenzyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL番号:
mp
68-70
Iupac Name
1-[4-(2-phenylethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-13(17)16-11-9-15(10-12-16)8-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,9-12H,7-8H2,1H3
InChI Key
KIRXEYNVGWVPRO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056633.html
Melting Point
68-70
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056633.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)