Merck
MAT246520573
Matrix Scientific
3-(2-Cyclohexylethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.32
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-cyclohexylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-2-4-11(5-3-1)6-7-12-8-9-13-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI Key
DPAQXQNDWXXIJB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/053664.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/053664.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)