Merck
MAT246516223
Matrix Scientific
4-(2-Bromo-4-chlorophenoxy)piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.05
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO.ClH/c12-10-7-8(13)1-2-11(10)15-9-3-5-14-6-4-9;/h1-2,7,9,14H,3-6H2;1H
InChI Key
NSPKIDBMKZUYFK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050721.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050721.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)