Merck
MAT246515972
Matrix Scientific
3-[4-(sec-Butyl)-2-chlorophenoxy]pyrrolidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-sec-butyl-2-chlorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20ClNO.ClH/c1-3-10(2)11-4-5-14(13(15)8-11)17-12-6-7-16-9-12;/h4-5,8,10,12,16H,3,6-7,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
LXGADSVJJVQSOO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050456.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050456.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)